4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(4-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR6222-1G
OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA
458
EUR
APOSOR6222-1G
APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₁₀BNO₂ Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06213214 Numéro CAS: 51239-46-4 |