Imprimer
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6193-1G OR6193-250MG OR6193-5G
APOSOR6193-1GEA 58 EUR
APOSOR6193-1G APOSOR6193-250MG APOSOR6193-5G
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
4-Aminomethylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213766
Numéro CAS: 39895-56-2
ONU: 3259
ADR: 8,III