Imprimer
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6167-1G OR6167-250MG OR6167-5G
APOSOR6167-1GEA 216 EUR
APOSOR6167-1G APOSOR6167-250MG APOSOR6167-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07775189
Numéro CAS: 16861-22-6