Imprimer
Pinacol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
OR61505-100G OR61505-25G OR61505-500G
APOSOR61505-100GEA 34.8 EUR
APOSOR61505-100G APOSOR61505-25G APOSOR61505-500G
Pinacol
Pinacol
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 174 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004462
Numéro CAS: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III