Imprimer
2-Bromo-p-anisidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxyaniline
OR61502-1G OR61502-5G OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61502-1G APOSOR61502-5G APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.0485 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09029057
Numéro CAS: 32338-02-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III