Imprimer
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61442-1G OR61442-5G OR61442-250MG
APOSOR61442-1GEA 0 EUR
APOSOR61442-1G APOSOR61442-5G APOSOR61442-250MG
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
3,5-Dichloropicolinaldehyde
Formule: C6H3Cl2NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839149
Numéro CAS: 471909-65-6