Imprimer
1,4-Dioxanne 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 37.7 EUR
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioxanne 99%
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point de fusion: 44540 °C
Densité: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
ONU: 1165
ADR: 3,II