Imprimer
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 23.2 EUR
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 97%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate
Formule: C₇H₁₆Cl₂N₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191752
Numéro CAS: 123536-14-1