6-Bromo-m-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR61400-100G
OR61400-25G
OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA
66.7
EUR
APOSOR61400-100G
APOSOR61400-25G
APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Formule:
C₇H₈BrN Point de fusion: 32…34 °C Densité: 1.486 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01806278 Numéro CAS: 53078-85-6 |