Imprimer
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 112 EUR
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Densité: 1.022 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861220
Numéro CAS: 186550-13-0
ONU: 2810
ADR: 6.1 III