2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR61383-10G
OR61383-25G
OR61383-5G
APOSOR61383-10GEA
139
EUR
APOSOR61383-10G
APOSOR61383-25G
APOSOR61383-5G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₈BNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08669608 Numéro CAS: 610768-32-6 |