Imprimer
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61360-1G OR61360-500MG
APOSOR61360-1GEA 0 EUR
APOSOR61360-1G APOSOR61360-500MG
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate
Formule: C₁₈H₂₇N₃O₄
Point de fusion: <50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803532
Numéro CAS: 1280787-20-3