Imprimer
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 69.8 EUR
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Densité: 1.1897 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001711
Numéro CAS: 130312-02-6