Imprimer
5-Amino-1-ethylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61338-1G OR61338-5G
APOSOR61338-1GEA 0 EUR
APOSOR61338-1G APOSOR61338-5G
5-Amino-1-ethylpyrazole
5-Amino-1-ethylpyrazole
Formule: C₅H₉N₃
Point d'ébullition: 92…94 °C/0,01mmHg
Point de fusion: 52…57 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010849
Numéro CAS: 3528-58-3