Imprimer
N-Boc-O-methyl-L-threonine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R)-2-(Boc-amino)-3-methoxybutyric acid, (2S,3R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methoxybutanoic acid, Boc-Thr(Me)-OH
OR61332-1G OR61332-25G OR61332-5G
APOSOR61332-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61332-1G APOSOR61332-25G APOSOR61332-5G
N-Boc-O-methyl-L-threonine 98%
N-Boc-O-methyl-L-threonine
Formule: C₁₀H₁₉NO₅
MW: 233.3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00076990
Numéro CAS: 48068-25-3