Imprimer
L-Thr(Me)-OH
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-Methyl-L-Threonine, H-Thr(Me)-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
OR61331-1G OR61331-5G OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA 39.3 EUR
APOSOR61331-1G APOSOR61331-5G APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133.15 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037767
Numéro CAS: 4144-02-9