Imprimer
2-Sulphobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 1060 EUR
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Formule: C₇H₆O₅S
Point de fusion: 142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 632-25-7
ONU: 3261
ADR: 8,III