Imprimer
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61309-100G OR61309-25G OR61309-5G
APOSOR61309-100GEA 98.6 EUR
APOSOR61309-100G APOSOR61309-25G APOSOR61309-5G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formule: C₉H₁₉NO₄
Densité: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862953
Numéro CAS: 103898-11-9