Imprimer
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Benzodioxol-5-yl isocyanate, 5-Isocyanatobenzo[d][1,3]dioxole
OR61306-1G OR61306-5G
APOSOR61306-1GEA 55.1 EUR
APOSOR61306-1G APOSOR61306-5G
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863692
Numéro CAS: 69922-28-7
ONU: 3335
ADR: 9 III