Imprimer
N-Boc-L-alaninol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR61273-100G OR61273-25G OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA 79.9 EUR
APOSOR61273-100G APOSOR61273-25G APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.2 g/mol
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043121
Numéro CAS: 79069-13-9