Imprimer
2-Oxetanemethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Aminomethyl)oxetane, Oxetan-2-ylmethanamine
OR61268-1G OR61268-250MG
APOSOR61268-1GEA 493 EUR
APOSOR61268-1G APOSOR61268-250MG
2-Oxetanemethanamine
2-Oxetanemethanamine
Formule: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD17214171
Numéro CAS: 882402-12-2