Imprimer
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methylpyrazin-2-amine
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 66.7 EUR
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Formule: C₅H₇N₃
Point de fusion: 121…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235193
Numéro CAS: 5521-56-2