Imprimer
4-Tolualdéhyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61250-100G OR61250-2.5KG OR61250-500G
APOSOR61250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR61250-100G APOSOR61250-2.5KG APOSOR61250-500G
4-Tolualdéhyde 96%
4-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.018 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006954
Numéro CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9