Imprimer
N-Benzylguanidinium acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61212-1G OR61212-5G
APOSOR61212-1GEA 125 EUR
APOSOR61212-1G APOSOR61212-5G
N-Benzylguanidinium acetate
N-Benzylguanidinium acetate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864972
Numéro CAS: 2211-57-6