Imprimer
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
OR61179-100G OR61179-500G OR61179-25G
APOSOR61179-100GEA 45.1 EUR
APOSOR61179-100G APOSOR61179-500G APOSOR61179-25G
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle 99%
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 125…128 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006703
Numéro CAS: 16357-59-8