Imprimer
6-Bromosalicylaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61135-1G OR61135-5G OR61135-500MG OR61135-10G
APOSOR61135-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61135-1G APOSOR61135-5G APOSOR61135-500MG APOSOR61135-10G
6-Bromosalicylaldehyde
6-Bromosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08234722
Numéro CAS: 22532-61-2