Imprimer
3-Chloro-5-nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-chloro-5-nitrobenzoate, 3-Chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester
OR6112-1G OR6112-5G OR6112-250MG
APOSOR6112-1GEA 125 EUR
APOSOR6112-1G APOSOR6112-5G APOSOR6112-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzoate de méthyle 98%
3-Chloro-5-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
Point d'ébullition: 314 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01529623
Numéro CAS: 36138-28-0