Imprimer
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 372 EUR
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909611
Numéro CAS: 87600-98-4