(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Aminomethyl)-3-chloropyrazine
OR61103-1G
OR61103-250MG
OR61103-5G
APOSOR61103-1GEA
377
EUR
APOSOR61103-1G
APOSOR61103-250MG
APOSOR61103-5G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine
Formule:
C₅H₆ClN₃ MW: 143.58 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038434 Numéro CAS: 771581-15-8 |