Imprimer
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61091-1G OR61091-250MG OR61091-5G
APOSOR61091-1GEA 114 EUR
APOSOR61091-1G APOSOR61091-250MG APOSOR61091-5G
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062950
Numéro CAS: 178876-82-9