Imprimer
2-Bromo-6-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 163 EUR
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Bromo-6-iodotoluène 98%
2-Bromo-6-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780672
Numéro CAS: 97456-81-0