ω,3,4-Trichloroacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
OR61073-25G
OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA
150
EUR
APOSOR61073-25G
APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloroacétophénone 95%
ω,3,4-Trichloroacétophénone
Formule:
C₈H₅Cl₃O Point d'ébullition: 171…173 °C/15mmHg Point de fusion: 46…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03970382 Numéro CAS: 42981-08-8 ONU: 1759 ADR: 8,III |