Imprimer
5-Bromo-1-isoindolinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 5-Bromoisoindolin-1-one
OR61062-5G OR61062-100G OR61062-25G
APOSOR61062-5GEA 36.4 EUR
APOSOR61062-5G APOSOR61062-100G APOSOR61062-25G
5-Bromo-1-isoindolinone 98%
5-Bromo-1-isoindolinone
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701292
Numéro CAS: 552330-86-6