Imprimer
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
OR61060-100G OR61060-500G OR61060-25G
APOSOR61060-100GEA 55.1 EUR
APOSOR61060-100G APOSOR61060-500G APOSOR61060-25G
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 231.68 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012607
Numéro CAS: 3417-91-2