Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR61058-1G OR61058-5G
APOSOR61058-1GEA 0 EUR
APOSOR61058-1G APOSOR61058-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Formule: C₉H₂₀N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12031501
Numéro CAS: 127828-22-2
ONU: 2735
ADR: 8,III