Imprimer
Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl Indazole-5-carboxylate, Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate, Indazole-5-carboxylic acid ethyl ester
OR61035-1G OR61035-5G OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61035-1G APOSOR61035-5G APOSOR61035-10G
Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426220
Numéro CAS: 192944-51-7