Imprimer
Trimethyl orthobutyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethylorthobutyrate, 1,1,1-Trimethoxybutane, Orthobutyric Acid Trimethyl Ester
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 82.9 EUR
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Formule: C₇H₁₆O₃
Point d'ébullition: 146 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008480
Numéro CAS: 43083-12-1
ONU: 3272
ADR: 3,III