Imprimer
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211.0586 g/mol
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258770
Numéro CAS: 136117-93-6