Imprimer
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzyl bromide
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 396 EUR
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂O
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064955
Numéro CAS: 892501-91-6
ONU: 3261
ADR: 8,III