Imprimer
8-Bromo-1-octène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 118 EUR
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Bromo-1-octène 98%
8-Bromo-1-octène
Formule: C₈H₁₅Br
Point d'ébullition: 92 °C/24mmHg
Densité: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000275
Numéro CAS: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4