Imprimer
7-Bromo-1-heptene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60221-100G OR60221-25G OR60221-5G
APOSOR60221-100GEA 166 EUR
APOSOR60221-100G APOSOR60221-25G APOSOR60221-5G
7-Bromo-1-heptene 98%
7-Bromo-1-heptene
Formule: C₇H₁₃Br
Point d'ébullition: 27 °C/1mmHg
Densité: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631137
Numéro CAS: 4117-09-3
ONU: 1993
ADR: 3,III