Imprimer
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N,N'-1,3-Bismaleimidobenzene, N,N'-1,3-Phenylenebismaleimide
OR60208-100G OR60208-25G OR60208-500G
APOSOR60208-100GEA 26.1 EUR
APOSOR60208-100G APOSOR60208-25G APOSOR60208-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Formule: C₁₄H₈N₂O₄
MW: 268.23 g/mol
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022569
Numéro CAS: 3006-93-7
ONU: 2811
ADR: 6.1 II