Imprimer
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60174-1G OR60174-250MG OR60174-500MG
APOSOR60174-1GEA 445 EUR
APOSOR60174-1G APOSOR60174-250MG APOSOR60174-500MG
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Formule: C₁₂H₂₀N₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09891552
Numéro CAS: 107507-50-6