Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR60155-5G OR60155-10G
APOSOR60155-5GEA 277 EUR
APOSOR60155-5G APOSOR60155-10G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234976
Numéro CAS: 286947-03-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III