Imprimer
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60148-1G OR60148-5G
APOSOR60148-1GEA 217 EUR
APOSOR60148-1G APOSOR60148-5G
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₅H₉N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797570
Numéro CAS: 43024-15-3