Imprimer
5-Chloro-2-methoxyphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60133-1G OR60133-250MG OR60133-5G
APOSOR60133-1GEA 66.7 EUR
APOSOR60133-1G APOSOR60133-250MG APOSOR60133-5G
5-Chloro-2-methoxyphenol
5-Chloro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100133
Numéro CAS: 3743-23-5