Imprimer
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60132-1G OR60132-250MG
APOSOR60132-1GEA 58 EUR
APOSOR60132-1G APOSOR60132-250MG
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01330895
Numéro CAS: 92847-41-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III