Imprimer
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 24.8 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
Point de fusion: 195…200 °C (dec.)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003960
Numéro CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0