Imprimer
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60119-1G OR60119-100MG
APOSOR60119-1GEA 87.3 EUR
APOSOR60119-1G APOSOR60119-100MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₇IN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781588
Numéro CAS: 885521-54-0