Imprimer
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60116-1G OR60116-250MG OR60116-5G
APOSOR60116-1GEA 75.7 EUR
APOSOR60116-1G APOSOR60116-250MG APOSOR60116-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrIN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781637
Numéro CAS: 459133-66-5